Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
High purity brass gas regulators
Fornitore: Thermo Scientific
High purity brass gas regulators are used for non-corrosive analytical and process applications.
  • Capable of withstanding an internal vacuum
  • Ensures 99,9% gas purity
  • Built in check valve allows for cylinder change without contaminating the gas line
Specially designed, convoluted, stainless steel diaphragm provides good regulating performance and maximum purity integrity without the need for a soft seal.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Two stage
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
High purity two stage gas regulators, brass, CGA 350 inlet, triple filter 1 HYPE60180-906
Codice articolo fornitore: 60180-906
Codice articolo locale: HYPE60180-906
High purity two stage gas regulators, brass, DIN 1 inlet, triple filter 1 HYPE60180-908
Codice articolo fornitore: 60180-908
Codice articolo locale: HYPE60180-908
High purity two stage gas regulators, brass, CGA 350 inlet, combi filter 1 HYPE60180-920
Codice articolo fornitore: 60180-920
Codice articolo locale: HYPE60180-920
High purity two stage gas regulators, brass, DIN 13 inlet, combi filter 1 HYPE60180-928
Codice articolo fornitore: 60180-928
Codice articolo locale: HYPE60180-928
Specifiche
Tipo Two stage
Pressione di ingresso massima 241 bar
Pressione di uscita 0 - 100
Flusso Cv = 0,05
Temperatura ambiente di esercizio -40...+73,9 °C
Peso 2,54 kg
Foro 1/4" FNTP
Ingresso/uscita 1/4" FNTP / 1/4" compression
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità