Production and laboratory chairs with synchronous technology, Neon 3
Fornitore: BIMOS
Laboratory chair neon with closed mechanism and synchronous technology.
  • Black upholstery superfabric
  • Non slip with seat inclination adjustment
  • Seat height adjustment with a gasspring from 590 to 870 mm
  • 5-star base aluminium stop-and-go-castors, with foot ring
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Altezza Base Poggiapiedi Conf Codice catalogo VWR Quantità
Laboratory chair Neon with PU foam upholstery, seat and backrest black with a grey flex strip 590 - 870 mm With stop-and-go-castors + 1 BIMO2003278525807
Codice articolo fornitore: 2003278525807
Codice articolo locale: BIMO2003278525807
Laboratory chair Neon with PU foam upholstery, seat and backrest black with a orange flex strip 590 - 870 mm With stop-and-go-castors + 1 BIMO2003279525807
Codice articolo fornitore: 2003279525807
Codice articolo locale: BIMO2003279525807
Laboratory chair Neon with PU foam upholstery, seat and backrest black with a with mars green flex strip 590 - 870 mm With stop-and-go-castors + 1 BIMO2003280525807
Codice articolo fornitore: 2003280525807
Codice articolo locale: BIMO2003280525807
Laboratory chair Neon with super fabric upholstery, seat and backrest black with mars green flex strip 590 - 870 mm With stop-and-go-castors + 1 BIMOSP13280525807
Codice articolo fornitore: SP13280525807
Codice articolo locale: BIMOSP13280525807
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno