Stampa…
VWR® Zippette Classic, Dispensatori per bottiglie
Fornitore: VWR
VWR® Zippette Classic
612-4179EA 286 EUR
612-4179 612-4178 612-4177 612-4176 612-4180
VWR® Zippette Classic, Dispensatori per bottiglie
Dosatori per bottiglia
Volume variabile, autoclavabili.
  • Regolazione di precisione per un'erogazione accurata e riproducibile
  • Tutte le parti a contatto con i fluidi sono chimicamente resistenti e autoclavabili a 121 °C
  • Pistone in PTFE facilmente rimovibile per un funzionamento ottimale e una facile pulizia
  • Il corpo in vetro borosilicato foderato in PP trasparente può essere rimosso e pulito
  • Adescamento semplice e sprechi minimi senza riflusso nel recipiente
Operazioni di dosaggio precise con un dispenser di semplice utilizzo. Beccuccio appositamente progettato per un'erogazione precisa in contenitori a collo stretto. La valvola di sicurezza antigoccia impedisce fuoriuscite dal dispenser Zippette quando non in uso.
Informazioni per l'ordine: il dispenser Zippette Classic è dotato di un raccordo standard per collo di 30 mm e viene fornito con tre adattatori per colli di misure diverse (38, 40 e 45 mm) e con un certificato di calibrazione. Il dispenser Zippette Classic non viene fornito con recipiente.