Acido metansolfonico ≥99.0% (by titrimetric analysis) per HPLC
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
TCIAM2059-25GEA
20
EUR
TCIAM2059-25G
TCIAM2059-100G
TCIAM2059-500G
Acido metansolfonico ≥99.0% (by titrimetric analysis) per HPLC
Acido metansolfonico
Formula:
CH₃SO₃H Peso molecolare: 96,11 g/mol Punto di ebollizione: 122°C Punto di fusione: 20 °C Flash Pt: 233°C (coppa chiusa) |
MDL Number:
MFCD00007518 CAS Number: 75-75-2 EINECS: 200-898-6 UN: 2586 ADR: 8,III Merck Index: 13,05981 |
Appearance | White or Colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Absorbance | max .0.050 (5 %, H2O, 254.0 nm) |