Stampa…
Software Chromaster System Manager
Fornitore: Avantor
VWR® Hitachi Chromaster
906-0101EA 1840 EUR
906-0101 906-0102 906-0187 906-0144
Software Chromaster System Manager
Software Software di laboratorio
Sistema di gestione dati cromatografici (CDS) per il controllo di VWR Hitachi Chromaster e ChromasterUltra Rs.
Funzioni per: creazione di metodi, acquisizione dei dati, elaborazione dei dati cromatografici, elaborazione dei dati DAD e generazione dei report.
PC requirements:
OS: Windows 7 32/64 bit or Windows 10 64 bit
CPU: Intel® Core2 Duo 2 GHz or higher
RAM: 2 GB or more required
Hard disk: At least 2 GB of free space on a partition containing the Windows® 7 system files
Display: Capable of supporting 1280×1024 pixels (256 colours or higher)
Informazioni per l'ordine: fornito con CD del software con numero di serie, CD con manuali di istruzioni, manuale di installazione, nota sulla release di Chromaster System Manager Versione 1.1 e certificato di validazione del software.