Guanti ambidestri e di lunga durata ideali per la manipolazione degli alimenti, per il settore della ristorazione e per lavori in cucina, per applicazioni mediche a basso rischio. Realizzati in vinile e senza proteine del lattice e acceleranti.
- Non sterile, powdered or powder-free
- Particularly skin friendly for users with latex allergy
- Rolled cuffs minimise the risk of tearing
- Smooth surface
- Level 2 – AQL 1,5
Certificazioni: EN 420, EN 455 1-3; ASTM F1671; PPE Cat. I
Food contact approved according to regulation EC 1935/2004 (non fatty food).
Attenzione: * Thickness is double measured, minimum values.