trans-4-Methyl-β-nitrostyrene ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 5153-68-4
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 100-104°
Beilstein Reference: 1864209
MDL No.: MFCD00024828
Formula: C₉H₉NO₂
CAS Number: 7559-36-6
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 g A14721.22
Codice articolo fornitore:: A14721.22
Codice articolo locale:: ALFAA14721.22
25 g A14721.14
Codice articolo fornitore:: A14721.14
Codice articolo locale:: ALFAA14721.14
5 g A14721.06
Codice articolo fornitore:: A14721.06
Codice articolo locale:: ALFAA14721.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 100-104°
Peso formula 163.18
CAS No. 5153-68-4
Purezza 98%
Temperatura di conservazione 2°C to 8°C
Formula molecolare C9H9NO2
N. MDL MFCD00024828
Riferimento Beilstein 1864209
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità