trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 42139-37-7
Molecular Formula: C11H13NO2
Formula Weight: 191.23
Melting Point: 35-38°
MDL No.: MFCD00085100
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
CAS Number: 42139-37-7
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
25 g A10952.14
Codice articolo fornitore: A10952.14
Codice articolo locale: ALFAA10952.14
5 g A10952.06
Codice articolo fornitore: A10952.06
Codice articolo locale: ALFAA10952.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 35-38°
Peso formula 191.23
CAS No. 42139-37-7
Purity 97%
Formula molecolare C11H13NO2
N. MDL MFCD00085100
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità