2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrobromide ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 7170-76-5
Molecular Formula: C5H8N2S.HBr
Formula Weight: 209.11
Melting Point: 287-293°
Beilstein Reference: 3690705
Formula: C₅H₉BrN₂S
CAS Number: 7170-76-5
EINECS: 230-523-1
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
25 g B20803.14
Codice articolo fornitore:: B20803.14
Codice articolo locale:: ALFAB20803.14
5 g B20803.06
Codice articolo fornitore:: B20803.06
Codice articolo locale:: ALFAB20803.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 287-293° 287-293°
Peso formula 209.11 209.11
CAS No. 7170-76-5 7170-76-5
Purezza 98% 98%
Formula molecolare C5H8N2S.HBr C5H8N2S.HBr
N. MDL MFCD00035212 MFCD00035212
Riferimento Beilstein 3690705 3690705
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità