2-Bromo-4-methylthiazole
Fornitore: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
Formula: C₄H₄BrNS
MDL Number: MFCD06660130
CAS Number: 7238-61-1
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
5 g FLUO016134.5G Blocked
Codice articolo fornitore:: 016134.5G
Codice articolo locale:: FLUO016134.5G
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità