Thiazole-2-carbaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO377680050EA
356
EUR
ACRO377680050
ACRO377680010
Thiazole-2-carbaldehyde 98%
Thiazole-2-carbaldehyde
Formula:
C₄H₃NOS Peso molecolare: 113,13 g/mol Punto di ebollizione: 76…78 °C (24 mmHg) Densità: 1,288 g/cm³ Flash Pt: 68 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00142924 CAS Number: 10200-59-6 |
Appearance | Clear yellow to orange-red to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5730 to 1.5760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |