2-Bromo-5-formylthiazole ≥95%
Fornitore: Alfa Aesar
Purity: 95%
CAS No.: 464192-28-7
Molecular Formula: C4H2BrNOS
Formula Weight: 192.03
Melting Point: 92-96°
MDL No.: MFCD03788567
Formula: C₄H₂BrNOS
MDL Number: MFCD03788567
CAS Number: 464192-28-7
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g H31096.03
Codice articolo fornitore: H31096.03
Codice articolo locale: ALFAH31096.03
250 mg H31096.MD
Codice articolo fornitore: H31096.MD
Codice articolo locale: ALFAH31096.MD
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 92-96°
Peso formula 192.03
CAS No. 464192-28-7
Purity 95%
Formula molecolare C4H2BrNOS
N. MDL MFCD03788567
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità