Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
Formula: C₈H₈B₂O₅
Peso molecolare: 205,77
Punto di fusione: 293-295 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08436058
CAS Number: 913835-69-5
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
250 mg H53025.MD
Codice articolo fornitore: H53025.MD
Codice articolo locale: ALFAH53025.MD
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 293-295°
Peso formula 205.77
CAS No. 913835-69-5
Purezza 98%
Formula molecolare C8H8B2O5
N. MDL MFCD08436058
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI