Benzo[b]furan-2-boronic acid ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 98437-24-2
Molecular Formula: C8H7BO3
Formula Weight: 161.95
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formula: C₈H₇BO₃
MDL Number: MFCD00236019
CAS Number: 98437-24-2
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g B23676.03
Codice articolo fornitore: B23676.03
Codice articolo locale: ALFAB23676.03
25 g B23676.14
Codice articolo fornitore: B23676.14
Codice articolo locale: ALFAB23676.14
5 g B23676.06
Codice articolo fornitore: B23676.06
Codice articolo locale: ALFAB23676.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 161.95
CAS No. 98437-24-2
Purezza 98%
Temperatura di conservazione 2°C to 8°C
Molecular formula C8H7BO3
MDL No. MFCD00236019
Beilstein reference 1637889
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità