N-Acetonylpyridinium chloride ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 42508-60-1
Molecular Formula: C8H10ClNO
Formula Weight: 171.63
MDL No.: MFCD00031949
Formula: C₈H₁₀ClNO
CAS Number: 42508-60-1
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 g A16015.22
Codice articolo fornitore: A16015.22
Codice articolo locale: ALFAA16015.22
25 g A16015.14
Codice articolo fornitore: A16015.14
Codice articolo locale: ALFAA16015.14
5 g A16015.06
Codice articolo fornitore: A16015.06
Codice articolo locale: ALFAA16015.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 171.63
CAS No. 42508-60-1
Purezza 97%
Formula molecolare C8H10ClNO
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità