N-Acetonylpyridinium bromide ≥90%
Fornitore: Alfa Aesar
Purity: 90+%
CAS No.: 17282-41-6
Molecular Formula: C8H10BrNO
Formula Weight: 216.08
Melting Point: ca 185°
Beilstein Reference: 3574011
Formula: C₈H₁₀BrNO
CAS Number: 17282-41-6
EINECS: 241-316-0
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
10 g B24490.09
Codice articolo fornitore: B24490.09
Codice articolo locale: ALFAB24490.09
2 g B24490.04
Codice articolo fornitore: B24490.04
Codice articolo locale: ALFAB24490.04
50 g B24490.18
Codice articolo fornitore: B24490.18
Codice articolo locale: ALFAB24490.18
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Melting point ca 185°
Peso formula 216.08
CAS No. 17282-41-6
Purezza 90+%
Formula molecolare C8H10BrNO
N. MDL MFCD00031948
Riferimento Beilstein 3574011
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità