(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 31886-57-4
Molecular Formula: C14H19FeN
Formula Weight: 257.16
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5890
Boiling Point: 120-121°/0.7mm
Optical Rotation: -13° (c=1 in ethanol, 5H)
MDL No.: MFCD00066272
Formula: C₁₄H₁₉FeN
CAS Number: 31886-57-4
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g L19680.03
Codice articolo fornitore: L19680.03
Codice articolo locale: ALFAL19680.03
250 mg L19680.MD
Codice articolo fornitore: L19680.MD
Codice articolo locale: ALFAL19680.MD
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 257.16
CAS No. 31886-57-4
Purezza 98%
Indice di rifrazione 1.5890
Punto di infiammabilità 95°(203°F)
Punto di ebollizione 120-121°/0.7mm
Formula molecolare C14H19FeN
N. MDL MFCD00066272
Rotazione ottica -13° (c=1 in ethanol, 5H)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità