Chlorotitanium triisopropoxide 1 mol/l in hexane per sintesi
Fornitore: Merck Millipore
Formula: C₉H₂₁ClO₃Ti
Peso molecolare: 260,58 g/mol
MDL Number: MFCD00009861
CAS Number: 20717-86-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Solubility (20 °C) (decomposition)
Boiling Point 68 - 70 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 160 hPa (20 °C)
Flash Point -22 °C
Explosion Limit 1.1 - 7.4 %(V)
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 ml 8.18268.0100
Codice articolo fornitore: 8.18268.0100
Codice articolo locale: MERC8.18268.0100
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI