3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, 98%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
Formula: C₇H₁₆Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 6530-09-2
EINECS: 229-424-6
Appearance White to off-white Powder
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 5 g ACRO146150050
Codice articolo fornitore: 146150050
Codice articolo locale: ACRO146150050
Bottiglia di vetro 25 g ACRO146150250
Codice articolo fornitore: 146150250
Codice articolo locale: ACRO146150250
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 321°C - 323°C (D)
CAS No. 6530-09-2
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità