Stampa…
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L19752.03EA 120 EUR
L19752.03 L19752.06
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥97%
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Formula: C₁₂H₂₈BF₄P
Peso molecolare: 290,13 g/mol
Punto di fusione: 266…267 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039975
CAS Number: 131274-22-1