Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥97%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
Formula: C₁₂H₂₈BF₄P
Peso molecolare: 290,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039975
CAS Number: 131274-22-1
Appearance White Crystals and/or chunks
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 1 g ACRO366940010
Codice articolo fornitore: 366940010
Codice articolo locale: ACRO366940010
Glass bottle 5 g ACRO366940050
Codice articolo fornitore: 366940050
Codice articolo locale: ACRO366940050
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Melting point 261°C (D)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità