5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 338998-93-9
Molecular Formula: C11H17BO3
Formula Weight: 208.06
MDL No.: MFCD03094689
Formula: C₁₁H₁₇BO₃
MDL Number: MFCD03094689
CAS Number: 338998-93-9
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g H31282.03
Codice articolo fornitore:: H31282.03
Codice articolo locale:: ALFAH31282.03
5 g H31282.06
Codice articolo fornitore:: H31282.06
Codice articolo locale:: ALFAH31282.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Peso formula 208.06
CAS No. 338998-93-9
Purezza 97%
Formula molecolare C11H17BO3
N. MDL MFCD03094689
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità