Stampa…
Propyl benzoate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
TCIAB0076-25MLEA 16 EUR
TCIAB0076-25ML TCIAB0076-500ML
Propyl benzoate ≥99.0% (by GC)
Propyl benzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Punto di ebollizione: 230°C
Punto di fusione: –52 °C
Flash Pt: 112°C
CAS Number: 2315-68-6
EINECS: 219-020-8
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/40/28932240.jpg
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %