Stampa…
Vanillina, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
77634-5GEA 50.3 EUR
77634-5G
Vanillina, Supelco®
Vanillina
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 285 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼82 °C
Densità: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006942
CAS Number: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 12,10069
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/26837046.jpg