Zinco solfato eptaidrato
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Zinco solfato 7-idrato
, Solfato di zinco eptaidrato
Formula:
ZnSO₄·7H₂O Peso molecolare: 287,54 g/mol Punto di fusione: 100 °C Densità: 1,97 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149894 CAS Number: 7446-20-0 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9, Merck Index: 12,10293 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...