  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Stain Removal Reagents
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/39/18989839.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Seleziona per:
Codice catalogo: (E732-25)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCE732-25
Descrizione:   I sacchetti per decolorazione per rimuovere in modo sicuro il bromuro di etidio dalle soluzioni durante trattamenti notturni. Ciascun sacchetto consen...
UOM:  1 * 25 pezzi
Fornitore:  Corning Life Science
Descrizione:   Removing excess dye terminator is an essential step prior to Sanger sequencing. Carryover of the excess dye into the sequencing reactions may result i...
Fornitore:  Biotium
Codice articolo fornitore: 22007
Codice articolo locale: BTIU22007
Descrizione:   Activated charcoal retains ethidium bromide, GelRed™ and GelGreen™ efficiently in a convenient bag for decontamination of used gel staining solutions....
UOM:  1 * 25 pezzi
Codice catalogo: (PIER24614)
Fornitore:  Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 24614
Codice articolo locale: PIER24614
Descrizione:   Silver Stain Rescue Reagent, sufficient to rescue results from 100-200 minigels
UOM:  1 * 40 ml
Codice catalogo: (J62931.8U)
Fornitore:  Alfa Aesar
Codice articolo fornitore: J62931.8U
Codice articolo locale: ALFAJ62931.8U
Descrizione:   Ethidium bromide destaining bags are used to safely remove ethidium bromide from nucleotide solutions and gels during overnight treatment. Each bag ex...
UOM:  1 * 25 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 5  di 5