Stampa…
VWR® Traceable®, Termoigrometro digitale
Fornitore: VWR
VWR® Traceable®
620-1921EA 71.3 EUR
620-1921 VWRU35519-047 VWRU35519-046
VWR® Traceable®, Termoigrometro digitale
Igrometri Termoigrometri digitali
Questo termoigrometro è adatto per misurazioni di routine, monitoraggio 24 ore su 24, controlli di qualità e requisiti sperimentali critici. Mostra le esatte condizioni dell'aria in cappe, camere bianche, magazzini, camere ambientali e aree di stoccaggio di prodotti chimici.
  • visualizzazione simultanea del valore di temperatura e umidità
  • Memorizzazione dei valori minimo/massimo
  • Risposta veloce
W×D×H: 57×85×6 mm
Peso: 70 g
A norma ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001 accreditato da A2LA. Tracciabile a standard NIST.
Certificazioni: A norma ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001 accreditato da A2LA. Tracciabile a standard NIST.
Informazioni per l'ordine: Fornito con certificato di calibrazione Traceable®, supporto per montaggio a parete e da banco, sensori solidi e due batterie AAA.
RH = umidità relativa