Stampa…
Alimentatore, PS200HC
Fornitore: Hoefer
732-1693EA 981 EUR
HOEFPS200HC
Alimentatore, PS200HC
L'alimentatore a corrente elevata PS200HC da 200 V è ideale per applicazioni di blotting elettroforetico su larga scala e per cicli di elettroforesi a bassa tensione. L'ingombro ridotto, la grande maniglia e il funzionamento semplice facilitano il trasporto e l’uso del PS200HC.
  • Modalità tensione o corrente costante con crossover automatico
  • 5 - 200 V, 10 - 2000 mA, 200 W
  • 4 set di jack di uscita da 4 mm
  • Funzionamento continuo o timer da 999 minuti
  • Ripristino automatico dopo un'interruzione dell'alimentazione
  • Rilevamento circuito aperto
  • Protezione da cortocircuiti