Stampa…
Unità di colata gel multiple
Fornitore: Hoefer
732-2525EA 194 EUR
HOEFSE618 HOEFSE209 HOEFSE614 HOEFSE218 HOEFSE613 HOEFSE678 HOEFSE238 HOEFSE616-2 HOEFSE612 HOEFSE237 HOEFSE215 HOEFSE213 HOEFSE201 HOEFSE233 HOEFSE231
Unità di colata gel multiple
Unità di colata gel multiple per l'utilizzo di diversi gel in gradiente o omogenei da colare contemporaneamente.
  • Versare i gel uniformi dall'alto; pompare i gel in gradiente in una porta di ingresso nella parte inferiore dell'unità
  • Riempimento delle piastre contemporaneo, alla stessa velocità e dalla stessa soluzione
  • Piastre di vetro a prova di perdita senza l'uso di grasso o nastro
  • Dopo la colata, i gel possono essere avvolti in plastica e refrigerati per diverse settimane
Informazioni per l'ordine: pettini e spaziatori da ordinare separatamente.