Stampa…
Unità di trasferimento semi-dry, TE77X
Fornitore: Hoefer
732-2148EA 1628 EUR
HOEFTE77X
Unità di trasferimento semi-dry, TE77X
Le unità di trasferimento Semi-Dry TE77X utilizzano una quantità minima di tampone per il trasferimento delle proteine da gel di poliacrilammite in meno di un'ora. Le unità consentono il trasferimento di massimo due strati di gel contemporaneamente.
  • Interruttore sicurezza incluso per controllare la tensione e la corrente dall'alimentatore e prevenire danni elettrici all'unità di trasferimento
  • Richiesta minima di corrente, in modo da non generare calore eccessivo che potrebbe far essiccare il gruppo di trasferimento e interrompere il trasferimento o danneggiare le unità
  • Elettrodi di lunga durata in ossido di iridio e acciaio inossidabile per trasferimenti precisi e senza contaminazioni
  • Elettrodi con sfiato per evitare l'accumulo di bolle che possono compromettere il trasferimento
  • Richiesta minima di tampone per ridurre i costi legati al reagente e i tempi di preparazione
Informazioni per l'ordine: le unità comprendono entrambe base sagomata con anodo in titanio rivestito in platino e cavi ad alta tensione, coperchio a cerniera con catodo in acciaio inossidabile e 50 fogli di cellofan poroso da 20×35,5 cm. In aggiunta, il modello TE70X comprende 25 fogli di carta per blotting da 14×16 cm e 2 maschere Mylar® da 16,5×18,5 cm), mentre il modello TE77X contiene 25 fogli di carta per blotting da 21×26 cm e 2 maschere Mylar® da 23×27,5 cm.