Accessories
Fornitore: New Pig
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Rubber hanging straps
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Tiranti in gomma, lunghezza 355,5 mm 4 121-0165
Codice articolo fornitore: TLS470
Codice articolo locale: NEWPTLS470
Tiranti in gomma, lunghezza 482,5 mm 4 121-0166
Codice articolo fornitore: TLS471
Codice articolo locale: NEWPTLS471
Tiranti in gomma, lunghezza 609,5 mm 4 121-0167
Codice articolo fornitore: TLS472
Codice articolo locale: NEWPTLS472
Clear drainage hose
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Tubo di drenaggio incolore, lunghezza 3 m 1 121-0172
Codice articolo fornitore: TLS690
Codice articolo locale: NEWPTLS690
Tubo di drenaggio incolore, lunghezza 7,32 m 762 cm 121-0171
Codice articolo fornitore: TLS679
Codice articolo locale: NEWPTLS679
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità