Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Leak diverter for roofs
Fornitore: NEW PIG
PIG®
NEWPTLS462-CL NEWPTLS464-TR 121-0164 121-0163 121-0168 121-0170 121-0169 NEWPTLS463-TR 121-0162 121-0159
Leak diverter for roofs
A range of different sizes and shapes of leak diverter to protect workers equipment and floors from overhead leaks.
  • Diverter uses a 19 mm drainage hose connection to drain water safely away from your work area
  • Non permeable tarpaulin is vinyl-coated for strength and durability; resists punctures, UV and mildew for long life
  • Heavy-duty grommets for easy installation and tear prevention
  • Flow rate is 12,6 litres/minute when used with a 12 mm ID clear drainage hose
Informazioni per l'ordine: Please order hoses and hanging straps separately.
Order Now
Ordine
Accessori
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità