Stampa…
Serbatoio di trasferimento, TE22 Mighty Small™
Fornitore: Hoefer
732-2123EA 1369 EUR
HOEFTE22
Serbatoio di trasferimento, TE22 Mighty Small™
Il serbatoio di trasferimento TE22 Mighty Small™ è progettato per un trasferimento rapido ed efficiente di proteine e acidi nucleici da gel di piccole dimensioni a membrane in nylon, nitrocellulosa o PVDF.
  • Dimensione massima del gel: 9×10 cm
  • Trasferimenti di quattro gel piccoli in meno di un'ora
  • Canale di raffreddamento incorporato con rivestimento in allumina, per un controllo preciso della temperatura con aumento di massimo 5 °C durante un ciclo standard
  • Il design del serbatoio superiore consente alle cassette di applicare la stessa pressione nell'intero gruppo impilato, impedendo la distorsione del gel
  • Cassette con codice colore facili da caricare e maneggiare, per garantire l'orientamento corretto durante il trasferimento
  • Campo elettrico forte e uniforme per trasferimenti efficienti e regolari
Informazioni per l'ordine: ciascun sistema comprende camera inferiore con scambiatore di calore, coperchio di sicurezza con cavi ad alta tensione, 2 piastre di elettrodi, 4 cassette, 4 spugne in espanso spesse 6 mm, 8 spugne in espanso spesse 3 mm, gancio per cassetta e 25 fogli di carta per blotting da 9×10,5 cm.