n-Esano ≥98%, SupraSolv® for GC-MS
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00795.1000EA
91.8
EUR
1.00795.1000
1.00795.2500
n-Esano ≥98%, SupraSolv® for GC-MS
n-Esano
Formula:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Peso molecolare: 86,18 g/mol Punto di ebollizione: 69 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –94,3 °C Densità: 0,659 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –22 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS Number: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
Purity (GC) (sum of hexane isomers plus methylcyclopentane) |
|
Identity(IR) | Conforms |
Evaporation Residue |
|
Water |
|
Color |
|
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) |
|
Suitability | Residue Analysis |