  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Cuvette speciali
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/44/20236944.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Seleziona per:
Codice catalogo: (720-1999)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI720-1999
Descrizione:   La camera di centrifugazione Q Path Cytocuvette®, in plastica e monouso, è adatta per utilizzi con tutte le citocentrifughe. Il dispositivo ...
UOM:  1 * 600 pezzi
Codice catalogo: (TINT605534)
Fornitore:  Lovibond Tintometer
Codice articolo fornitore: 605534
Codice articolo locale: TINT605534
Descrizione:   Absorptiometer cell made of optical glass with path length of 10 mm.
UOM:  1 * 10 pezzi
Codice catalogo: (KART2630)
Fornitore:  KARTELL
Codice articolo fornitore: 2630
Codice articolo locale: KART2630
Descrizione:   Polystyrene cuvettes for Fibrintimer used to determine the coagulation-time of blood.
UOM:  1 * 500 pezzi
Fornitore:  KARTELL
Descrizione:   Polystyrene cuvettes designed for the determination of coagulation time.
Fornitore:  KARTELL
Descrizione:   These twelve position cuvettes segments have been specially designed for use with the Cobas Mira® analyser.
Codice catalogo: (KART2618)
Fornitore:  KARTELL
Codice articolo fornitore: 2618
Codice articolo locale: KART2618
Descrizione:   These cylindrical cells are specifically used in conjunction with Olli-C-Analyzer.
UOM:  1 * 2.688 pezzi
Fornitore:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Descrizione:   Glass cells designed for easy filling and emptying with no loss of sample.
Codice catalogo: (LPIT110511)
Fornitore:  LP ITALIANA SPA
Codice articolo fornitore: 110511
Codice articolo locale: LPIT110511
Descrizione:   Cuvettes for Sherwood coagulometer.
UOM:  1 * 1.000 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 8