  • Parametri
    • Articoli in magazzino (3)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Contenitori per la raccolta di espettorato
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/37/18989837.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In PP, semitrasparenti
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   PP, translucent.
Fornitore:  Brand
Codice articolo fornitore: 62305
Codice articolo locale: BRND62305
Descrizione:   PS, transparent with blue PS screw cap
UOM:  1 * 400 pezzi
Fornitore:  Simport Scientific
Codice articolo fornitore: C200G
Codice articolo locale: SIMPC200G
Descrizione:   Sistema di raccolta per espettorato, sterile, SputEm™, con tappo a vite e contenitore di trasporto verde con tappo a pressione, Capacità: 50 ml
UOM:  1 * 72 pezzi
Fornitore:  LP ITALIANA SPA
Descrizione:   Faeces Container, sterile, with screw cap, Capacità: 25 ml, Altezza: 80 mm, PP, without label and spoon, Ø est.: 25 mm
Fornitore:  GREINER BIO ONE
Codice articolo fornitore: 429202_900
Codice articolo locale: GREI429202_900
Descrizione:   Crystal clear containers made of PS with caps.
UOM:  1 * 900 pezzi
Codice catalogo: (BOET07.051.2000)
Fornitore:  BOETTGER, PAUL
Codice articolo fornitore: 07.051.2000
Codice articolo locale: BOET07.051.2000
Descrizione:   Crystal clear flat bottom tube with fitted push-in-plug.
UOM:  1 * 1.000 pezzi
Codice catalogo: (HERE1131008)
Fornitore:  HERENZ, HEINZ GMBH
Codice articolo fornitore: 1131008
Codice articolo locale: HERE1131008
Descrizione:   Faeces/universal container, made of PP.
UOM:  1 * 700 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 10
  1  2  Prossimo