Stampa…
Hai cercato: Micro valvole
18  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: O-ring free design, ¹/₂ or ¹/₄" orifice.
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: This 3-way valve (patent-pending) has an all-PFA valve body and high purity fluoropolymer wetted components providing a noncontaminating fluid stream ...
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: This 3-way valve (patent-pending) has an all-PFA valve body and high purity fluoropolymer wetted components providing a noncontaminating fluid stream ...
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Codice catalogo: (ENTE201-42-01-3)
Fornitore: ENTEGRIS INC
Codice articolo fornitore: 201-42-01-3
Codice articolo locale: ENTE201-42-01-3
Descrizione: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Codice catalogo: (ENTE202-128-01)
Fornitore: ENTEGRIS INC
Codice articolo fornitore: 202-128-01
Codice articolo locale: ENTE202-128-01
Descrizione: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: CR4 pneumatic valves are specially designed to handle temperatures upto 160 °C. There is a option to add ¼" and ¹/₈" connections from Flaretek®. With ...
Codice catalogo: (ENTE202-82-01)
Fornitore: ENTEGRIS INC
Codice articolo fornitore: 202-82-01
Codice articolo locale: ENTE202-82-01
Descrizione: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (ENTED8-3Q-8F)
Fornitore: ENTEGRIS INC
Codice articolo fornitore: D8-3Q-8F
Codice articolo locale: ENTED8-3Q-8F
Descrizione: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (ENTE202-86-01)
Fornitore: ENTEGRIS INC
Codice articolo fornitore: 202-86-01
Codice articolo locale: ENTE202-86-01
Descrizione: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Smaller than most comparable valves, ¹/₄" CR4 series valves are ideal for handling wet etch and clean process chemicals. These durable valves can hand...
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Fornitore: HAMILTON BONADUZ
Descrizione: HV plug valves provide an economical and flexible method of custom-building a fluid flow control system, from a simple on/off valve to a more complex ...
Fornitore: JOUR RESEARCH (VICI)
Descrizione: These micro valves for LC and GC has a unique design of the fitting detail which allows a leak-free seal with no potential for rotor damage from overt...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom