Stampa…
2-Chloro-3-methylquinoline ≥97%
Attenzione
H50492.06EA 85.07 EUR
H50492.06 H50492.03
2-Chloro-3-methylquinoline ≥97%
2-Chloro-3-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈ClN
Peso molecolare: 177,63 g/mol
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100265
CAS Number: 57876-69-4