Stampa…
Carvone
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11052000EA 105 EUR
EHERC11052000
Carvone
Carvone
Formula: C₁₀H₁₄O
Peso molecolare: 150,2176 g/mol
MDL Number: MFCD00062996
CAS Number: 99-49-0
EINECS: 202-759-5