Stampa…
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A10398.14EA 102 EUR
A10398.14 A10398.06
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile ≥97%
(4-Methoxyphenoxy)acetonitrile
Formula: C₉H₉NO₂
Peso molecolare: 163,18 g/mol
Punto di ebollizione: 106…110 °C (0,1 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017528
CAS Number: 22446-12-4
EINECS: 000-000-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III