Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 92%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
ACRO312340250EA
81.6
EUR
ACRO312340250
ACRO312341000
ACRO312340050
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 92%
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Formula:
C₄F₁₀O₂S Peso molecolare: 302,09 g/mol Punto di ebollizione: 64 °C Densità: 1,68 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007422 CAS Number: 375-72-4 EINECS: 206-792-6 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥90 % |