Stampa…
1,1,1-Trifluoro-2-butanone 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L16868.03EA 45.3 EUR
L16868.03 L16868.06
1,1,1-Trifluoro-2-butanone 96%
1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Formula: C₄H₅F₃O
Peso molecolare: 126,08 g/mol
Punto di ebollizione: 44…45 °C
Densità: 0,929
Flash Pt: –17 °C (1 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190641
CAS Number: 381-88-4
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,II