Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
2,4'-Dichlorobenzophenone
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Formula: C₁₃H₈Cl₂O
Peso molecolare: 251,11 g/mol
MDL Number: MFCD00038744
CAS Number: 85-29-0
EINECS: 201-596-7
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
0,25 g EHERC12409000
Codice articolo fornitore: C12409000
Codice articolo locale: EHERC12409000
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità