Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login
Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.

Benzotrifluoruro 2.000 µg/ml in soluzione di metanolo

Fornitore: LGC Standards



 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Benzotrifluoruro 2.000 µg/ml in soluzione di metanolo 1 PROOU-STS-220N-1
Codice articolo fornitore: U-STS-220N-1
Codice articolo locale: PROOU-STS-220N-1

Specifiche

Descrizione Benzotrifluoride
CAS No. 98-08-8
Formula C₇H₅F₃
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità