Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

7,12-Dimethylbenz[a]anthracene

Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM



Formula: C₂₀H₁₆
Peso molecolare: 256,35 g/mol
Punto di ebollizione: 440 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003600
CAS Number: 57-97-6
EINECS: 200-359-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03285

 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
10 mg PROOU-RAH-025
Codice articolo fornitore: U-RAH-025
Codice articolo locale: PROOU-RAH-025
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità