Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

4-Metil-2-pentanone 100 µg/ml in soluzione di metanolo

Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM



 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
4-Metil-2-pentanone 100 µg/ml in soluzione di metanolo 1 PROOU-NV-220-1
Codice articolo fornitore: U-NV-220-1
Codice articolo locale: PROOU-NV-220-1

Specifiche

Descrizione 4-Methyl-2-pentanone
CAS No. 108-10-1
Formula C₆H₁₂O
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità