Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
1-Chloro-1,1-difluoroethane 100 µg/ml in methanol
Fornitore: LGC Standards
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
1-Chloro-1,1-difluoroethane 100 µg/ml in methanol 1 PROOU-CFC-210-1
Codice articolo fornitore: U-CFC-210-1
Codice articolo locale: PROOU-CFC-210-1
Specifiche
Descrizione 1-Chloro-1,1-difluoroethane
CAS No. 75-68-3
Formula C₂H₃ClF₂
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità