Stampa…
7-Amino-1H-indazole 97%
Attenzione
H34042.06EA 188.24 EUR
H34042.06
7-Amino-1H-indazole 97%
7-Amino-1H-indazole
Formula: C₇H₇N₃
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di fusione: 151…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022790
CAS Number: 21443-96-9
EINECS: 244-391-8