N-Metil-2-pirrolidone (NMP) ≥99.5% per sintesi peptidica
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
84572.320EA
165
EUR
84572.320
N-Metil-2-pirrolidone (NMP) ≥99.5% per sintesi peptidica
N-Metil-2-pirrolidone (NMP)
Formula:
C₅H₉NO Peso molecolare: 99,13 g/mol Punto di ebollizione: 202 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –24 °C Densità: 1,033 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003193 CAS Number: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 REACH: 01-2119472430-46 Merck Index: 12,06197 |
Titolo (calcolato su anidra) | Min. 99,5 % |
Aspetto | Liquido chiaro incolore |
Valore di colore | Max. 10 APHA |
Ammine libere | Max. 0,001 % |
Residuo all'evaporazione | Max. 0,002 % |
Acqua | Max. 0,02 % |
Fe (Ferro) | Max. 0,1 ppm |
Mg (Magnesio) | Max. 0,1 ppm |
Pb (Piombo) | Max. 0,1 ppm |
Zn (Zinco) | Max. 0,1 ppm |