Stampa…
N,N-Dimetilacetammide, SupraSolv® per cromatografia di spazio di testa, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00399.1000EA 308 EUR
1.00399.1000
N,N-Dimetilacetammide, SupraSolv® per cromatografia di spazio di testa, Supelco®
N,N-Dimetilacetammide
Formula: CH₃CON(CH₃)₂
Peso molecolare: 87,12 g/mol
Punto di ebollizione: 166,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008686
CAS Number: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Visualizza i codici
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation